Läs mer
Brady™ Självlaminerande orange vinyl omslags- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17881609 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
1 x 1 tum
1,5 x 0,25 tum
1,5 x 0,5 tum
1,5 x 0,75 tum
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum
2,5 x 1 tum
4 x 1 tum
4 x 1,5 tum
6 x 1,5 tum
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Höjd (metrisk) Form
17881609 4 x 1,5 tum 101,6 mm Rektangel
17831549 1 x 1 tum 25,4 mm Fyrkantig
17861549 1,5 x 0,25 tum 38,1 mm Rektangel
17861709 1,5 x 0,5 tum 38,1 mm Rektangel
17841439 1,5 x 0,75 tum 38,1 mm Rektangel
17871689 1,5 x 1 tum 38,1 mm Rektangel
17871649 1,5 x 1,5 tum 38,1 mm Fyrkantig
17831409 2,5 x 1 tum 63,5 mm Rektangel
17821439 4 x 1 tum 101,6 mm Rektangel
17821659 6 x 1,5 tum 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17881609 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173848
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en orange utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Orange, Klart
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 4 x 1,5 tum
Längd (engelska) 4 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1,5 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 38.1 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Höjd (metrisk) 101,6 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M6-33-427-ELLER