Läs mer
Brady™ Självlaminerande polyesteretiketter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13513330
Change view
Bredd (metrisk):
5,08 mm
6,35 mm
25,4 mm
Höjd (metrisk):
9,53 mm
22,86 mm
27,94 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
13513330 6,35 mm 27,94 mm Varje
13523330 25,4 mm 9,53 mm Varje
13503330 5,08 mm 22,86 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13513330 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 361683
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa självlaminerande polyesteretiketter för laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Kemikaliebeständig, lågtemperaturbeständig och smutsbeständig.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Beskrivning Självlaminerande polyesteretiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Permanent akryl, Självhäftande, Permanent
Beläggning None
Färg Vit/Transparent
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BBP33, i3300, i5300
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 1000 etiketter/kartong
Kvantitet 1000 Pk.
Form Rektangel
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 11.35 mm
Mått (LxB) 27.94 x 6.35 mm
Längd (engelska) 1,1 tum
Längd (metrisk) 27.94 mm
Bredd (engelska) 0,25 tum
Bredd (metrisk) 6,35 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 6.35 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.87 in.
Höjd (metrisk) 27,94 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 22.09 mm
Vikt (metrisk) 0.1 kg
Alternativt artikelnummer B33-627-461