Läs mer
Brady™ Självlaminerande polyesteretiketter för M710
Produktkod. 17888014
Change view
Mått (LxB):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Färg:
Vitt
Vitt, Genomskinlig
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Rektangel med cirkel
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Färg Form
17888014 45,72 x 9,53 mm Vitt, Genomskinlig Rektangel
17867854 38,1 x 15,24 mm Vitt, Genomskinlig Rektangel
17808024 41,28 x 15,24 mm Vitt, Genomskinlig Rektangel
17827884 44,45 x 25,4 mm Vitt, Genomskinlig Rektangel
17867934 48,26 x 15,24 mm Vitt, Genomskinlig Rektangel
17898014 66,68 x 15,24 mm Vitt, Genomskinlig Rektangel
17817974 66,68 x 25,4 mm Vitt, Genomskinlig Rektangel
17837984 15 x 40 mm Vitt, Genomskinlig Rektangel med cirkel
17848064 41,28 x 15,24 mm Vitt, Genomskinlig Rektangel med cirkel
17808094 22,86 x 22,86 mm Vitt Fyrkantig
17808034 25,4 x 25,4 mm Vitt, Genomskinlig Fyrkantig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17888014 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311988
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrivaretiketter för användning med Brady™ Skrivare M710.
  • Självlaminerande polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
  • Bra smutsmotstånd, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid hög/låg temperatur
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Självlaminerande Tag
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Mått (LxB) 45,72 x 9,53 mm
Längd (engelska) 1,8 tum
Bredd (engelska) 0,38 tum.
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 9.53 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer M7-73-461