Läs mer
Brady™ Självlaminerande polyesteretiketter för M710
Produktkod. 17898014
Mått (LxB):
15 x 40 mm
22.86 x 22.86 mm
25.4 x 25.4 mm
38.1 x 15.24 mm
41.28 x 15.24 mm
44.45 x 25.4 mm
45.72 x 9.53 mm
48.26 x 15.24 mm
66.68 x 15.24 mm
66.68 x 25.4 mm
Färg:
Vitt
Vitt, Genomskinlig
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Rektangel med cirkel
Produktkod. 17898014
Brand: Brady™ 311992
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrivaretiketter för användning med Brady™ Skrivare M710.
  • Självlaminerande polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
  • Bra smutsmotstånd, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid hög/låg temperatur
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Självlaminerande Tag
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Mått (LxB) 66.68 x 15.24 mm
Längd (engelska) 2,625 tum.
Bredd (engelska) 0,6 tum
Bredd (metrisk) 15.24 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 15.24 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 15.24 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M7-86-461