Läs mer
Brady™ Självlaminerande polyesteretiketter för M710
Mått (LxB):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Färg:
Vitt
Vitt, Genomskinlig
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Rektangel med cirkel
Beskrivning
- Självlaminerande polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
- Bra smutsmotstånd, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid hög/låg temperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Självlaminerande Tag |
| Visa mer |