Läs mer
Brady™ Självlaminerande polyestertråd och kabeletiketter för M710
Produktkod. 17887934 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
38,1 x 25,4 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17887934 38,1 x 25,4 mm
1 options
Produktkod. 17887934 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311985
I lager
Självlaminerande polyester skrivaretiketter för användning med Brady™ Skrivare M710.
  • Självlaminerande polyesteretiketter för M710 Printer
  • Halogenfri enligt IEC 61249-2-21
  • Brett servicetemperaturområde (-196 °C till +110 °C)
  • Idealisk för högspecifika industrier inklusive flyg, elektronik, förnybar energi och kärnkraft
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Produkttyp Självlaminerande tagg
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Trådmätare 10 till 4 AWG
Mått (L x B) 38,1 x 25,4 mm
Längd (engelska) 1,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M7-31-461