Läs mer
Brady™ Självlaminerande lila vinyl omslags- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17871639
Change view
Mått (LxB):
1 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum.
2,5 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17871639 1 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Fyrkantig
17871479 1,5 x 0,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17831659 1,5 x 0,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17881579 1,5 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Fyrkantig
17809044 1,5 x 0,75 tum. M710, BMP71 38,1 mm Rektangel
17891399 1,5 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17831419 1,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17851669 2,5 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 63,5 mm Rektangel
17891679 4 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 101,6 mm Rektangel
17861359 4 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 101,6 mm Rektangel
17891389 6 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17871639 Fornitore Brady™ N. del fornitore 173740
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en lila utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifica
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Lila, Klart
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 1 x 1 tum.
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,375 tum
Höjd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M6-19-427-PL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.