Läs mer
Brady™ Självlaminerande lila vinyl omslags- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en lila utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
- Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
- UL godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
- Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Lila, Klart |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Vinyl |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |