Läs mer
Brady™ Självlaminerande roterande vinyl omslagsetiketter med tråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17868474
Change view
Mått (L x B):
1,2 x 1 tum
1,75 x 0,5 tum.
1,75 x 1 tum.
2,75 x 0,5 tum
2,75 x 1 tum.
3,125 x 1 tum.
3,125 x 1,5 tum.
Höjd (metrisk):
30,48 mm
44,45 mm
69,85 mm
79,38 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Höjd (metrisk)
17868474 1,2 x 1 tum 30,48 mm
17838164 1,75 x 0,5 tum. 44,45 mm
17828194 1,75 x 1 tum. 44,45 mm
17818314 2,75 x 0,5 tum 69,85 mm
17828164 2,75 x 1 tum. 69,85 mm
17878244 3,125 x 1 tum. 79,38 mm
17848384 3,125 x 1,5 tum. 79,38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17868474 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174171
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera dina ledningar från alla vinklar med roterande vinyltrådsetiketter. Skriv helt enkelt ut dina etiketter och dra sedan av, vik och slå in– de kommer att rotera fritt för enkel ID även på slutna nätverksanslutningar.
  • Roterar så att du kan identifiera dina etiketter från vilken vinkel som helst
  • Slå bara in och applicera - det finns inga klisterrester eller etikettdelar att fästa vid dina kablar
  • Snurrar fritt utan ankare så att dessa etiketter inte skadar dina Cat 5/6 och fiberoptiska kablar
  • Tillverkad av B-427 vinyl
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 1,2 x 1 tum
Längd (engelska) 1,2 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 30,48 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Alternativt artikelnummer M6-211-427-RO