Läs mer
Brady™ Självlaminerande, Självsläckande Tedlar™ Linda runt tråd- och kabeletiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17878314 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
1,5 x 1 tum
2,5 x 1 tum
1 x 1 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17878314 2,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 63,5 mm Rektangel
17858884 1 x 1 tum M710, BMP71 25,4 mm Fyrkantig
17808184 1 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Fyrkantig
17839224 1,5 x 1 tum M710, BMP71 38,1 mm Rektangel
17838334 1,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17808994 2,5 x 1 tum M710, BMP71 63,5 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17878314 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174238
I lager
Det genomskinliga polyvinylfluoridmaterialet med permanent vidhäftning av dessa etiketter har hög flexibilitet för lindning och trådar med liten diameter.
  • Självsläckande material är idealiskt för tråd- och kabelmärkningstillämpningar inom flyg-, försvars- och masstransportindustrin
  • Hög lösningsmedelsbeständighet
  • Självlaminerande
  • RoHS-kompatibilitet Pass 2011/65/EU
  • Tillverkad av B-642 polyvinylfluorid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material PVF
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Punktmatris, termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,0022 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.055 mm
Mått (L x B) 2,5 x 1 tum
Längd (engelska) 2,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) 63,5 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer M6-21-642