Läs mer
Brady™ Self-laminating Vinyl (B-427) Labels for M611, BMP61 and BMP71
Produktkod. 11552925
Bredd (metrisk):
6,4 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
44,5 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk):
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
63,5 mm
85,7 mm
101,6 mm
152,4 mm
Färg:
Blå, Transparent, Transparent
Brun, Transparent, Transparent
Grå, Transparent, Transparent
Grön, Transparent, Transparent
Gul, Transparent, Transparent
Lila, Transparent, Transparent
Orange, Transparent, Transparent
Röd, Transparent, Transparent
Vit, Transparent, Transparent
Vertikal upprepning (metrisk):
9,5 mm
15,9 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
41,3 mm
54 mm
66,7 mm
88,9 mm
104,8 mm
155,6 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11552925
Brand: Brady™ 062349
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Self-laminating vinyl is an excellent material for wire and cable identification. This material has good clarity, conformability and is self-extinguishing.
  • Provided in a self-laminated format with a yellow printable zone and translucent overlaminating area to protect text
  • Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
  • UL approved
  • Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Vit, Transparent, Transparent
Avsluta Matte
Material Self-laminating Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
För användning med (utrustning) BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems
Etiketter per rad 1
Kvantitet 250 Labels
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +70°C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 22,2 mm
Trådmätare 16 AWG to 8 AWG
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (metrisk) 19,1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.5 mm