Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyletiketter
Produktkod. 30041413 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
Produktkod. Mått (L x B)
30041413 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
1 options
Produktkod. 30041413 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 361641
I lager
Självlaminerande vinyl (B-427) är ett utmärkt material för tråd- och kabelidentifiering. Detta material har god klarhet, formbarhet och är självsläckande.
För formbarhet och är självsläckande.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL969 etiketterings- och märkningsstandard när den är tryckt med Brady Serie R4300 och R6200 band. Se UL-filer MH17154 för specifik information. Brady kunder bör ange vid köp om de behöver UL-erkända B-427-etiketter. Brady säljer både UL Recognized B-427-etiketter och icke-godkända etiketter beroende på kundens krav.
Beskrivning Självlaminerande vinyletiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Vinyl
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP33, i3300, i5300
Horisontell upprepning (metrisk) 29.74 mm
Etiketter per rad 3
Kvantitet 300 klistermärken
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 32.13 mm
Mått (L x B) 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer B33-211-427