Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyletiketter för bärbara etikettskrivare
Produktkod. 17623205 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17623205 25,4 mm
17613205 12,7 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17623205 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 152084
I lager
Dessa självlaminerande vinyletiketter för bärbara etikettskrivare kan användas i frysar och i miljöer med flytande kväve.
Dessa självlaminerande vinyletiketter för M210 och M211 bärbara etikettskrivare kan användas i frysar och i miljöer med flytande kväve.
  • Utstansad med rundade hörn
  • UL erkänd enligt UL969 etiketterings- och märkningsstandard när den är tryckt med Brady™ Serie R4300 och R6200 band
Specifikationer
Produkttyp Märka
Färg Svart på vitt
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare
Material Självlaminerande vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19 mm
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Mått (L x B) 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Typ av lim Permanent akryl
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Avsluta Matte
Formatera Patron, etikett
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Certifikat och efterlevnad UL969 Standard för märkning och märkning
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, laboratoriemärkning
Kvantitet 121
Alternativt artikelnummer M21-18-427