Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyletiketter för bärbara etikettskrivare
Produktkod. p-7224736
Bredd (metrisk):
12.7 mm
25.4 mm
Produktkod. 17613205
Brand: Brady™ 152083
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa självlaminerande vinyletiketter för bärbara etikettskrivare kan användas i frysar och i miljöer med flytande kväve.
Dessa självlaminerande vinyletiketter för M210 och M211 bärbara etikettskrivare kan användas i frysar och i miljöer med flytande kväve.
  • Utstansad med rundade hörn
  • UL erkänd enligt UL969 etiketterings- och märkningsstandard när den är tryckt med Brady™ Serie R4300 och R6200 band
Specifikationer
Produkttyp Märka
Färg Svart på vitt
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare
Material Självlaminerande vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19 mm
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Mått (L x B) 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
Typ av lim Permanent akryl
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Sterilitet Icke-steril
Avsluta Matte
Formatera Patron, etikett
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Certifikat och efterlevnad UL969 Standard för märkning och märkning
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elmärkning, laboratoriemärkning
Kvantitet 150
Alternativt artikelnummer M21-11-427
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.