Läs mer
Brady™ Self-laminating Vinyl Link Label
Färg:
Röd, Transparent, Transparent
Vit, Transparent, Transparent
Vitt
Bredd (metrisk):
12,70 mm
25,4 mm
38,1 mm
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 250
Beskrivning
- Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved
- Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized |
| Beskrivning | TLS 2200/TLS PC Link Labels |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Vit, Transparent, Transparent |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Self-laminating |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| För användning med (applikation) | For wire and cable identification. |
| Visa mer |