Läs mer
Brady™ Self-laminating Vinyl Link Label
Produktkod. 13457146
Färg:
Röd, Transparent, Transparent
Vit, Transparent, Transparent
Vitt
Bredd (metrisk):
12,70 mm
25,4 mm
38,1 mm
Höjd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 250
Produktkod. 13457146
Brand: Brady™ 018415
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Self-laminating Vinyl (B-427) Link Labels are an excellent material for wire and cable identification. This material has good clarity, conformability and is self-extinguishing.
  • Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
  • Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved
  • Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Beskrivning TLS 2200/TLS PC Link Labels
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Vit, Transparent, Transparent
Avsluta Matte
Formatera Self-laminating
Material Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Link Label
För användning med (applikation) Voice and data communication, wire and cable identification
För användning med (utrustning) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link Portable Thermal Transfer Printers
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500/Pk.
Form Rectangle
Storlek (metrisk) 12.7 x 38.10 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +70°C
Tjocklek (metrisk) 0.025 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Trådmätare 7 to 11 AWG
Mått (LxB) 38.10 x 12.7 mm
Bredd (metrisk) 12,70 mm
Höjd (metrisk) 38,1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm