Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl MiniMark™ Tråd- och kabelmarkör
Beskrivning
- Har ett vitt utskrivbart område med en klar 'svans' som slingrar sig runt markören.
- De genomskinliga släparna fungerar som överlaminat för att skydda texten och ger överlägset motstånd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överdriven hantering.
- Detta material är UL-erkänt med sitt respektive band.
- Se Rekommenderad bandserie för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd |
| Beskrivning | MiniMark Självlaminerande tråd- och kabelmarkörer |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |