Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl MiniMark Tråd- och kabelmärkning
Produktkod. 11771825 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
3275 Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11771825 3275 Pk. Varje
1 options
Produktkod. 11771825 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 710113
Denna självlaminerande vinyl MiniMark Tråd- och kabelmärkning är gjord av formbart material som är utformat för att fästa på mycket krökta ytor, ledningar och kablar.
  • Har ett vitt utskrivbart område med en klar 'svans' som slingrar sig runt markören.
  • De genomskinliga släparna fungerar som överlaminat för att skydda texten och ger överlägset motstånd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överdriven hantering.
  • Detta material är UL-erkänt med sitt respektive band.
  • Se Rekommenderad bandserie för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Beskrivning MiniMark Självlaminerande tråd- och kabelmarkörer
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vit/Transparent
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telemärkning, Elmärkning, Laboratoriemärkning, Tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 29.50 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 3275 Etiketter/kartong
Kvantitet 3275 Pk.
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 32.06 mm
Mått (L x B) 25.4 x 25.4 mm
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 108.00 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,38 tum.
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.65 mm
Diameter (engelska) 0,1 till 0,2 tum.
Diameter (metrisk) 2,7 till 5,1 mm
Alternativt artikelnummer MNK-BPT-211-427