Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl omslagsetiketter
Mått (LxB):
1,2 x 1 tum.
12,70 mm (B) x 44,45 mm (H)
2,75 x 0,5 tum.
25,40 mm (B) x 44,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 69,85 mm (H)
Beskrivning
- Designad för tätt böjda ytor som ledningar och kablar
- Självslocknande och motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel, olja, fett, väder och extrema temperaturer
- Designad för att snurra fritt, så att du kan läsa och identifiera kablar och ledningar från alla vinklar
- Tillverkad med ett klart, icke-skrivbart överlaminat för ökat skydd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling |
| För användning med (utrustning) | BMP41, BMP51, M511 skrivare |
| Visa mer |