Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl omslagsetiketter
Produktkod. 17961940
Change view
Mått (L x B):
1,2 x 1 tum.
12,70 mm (B) x 44,45 mm (H)
2,75 x 0,5 tum.
25,40 mm (B) x 44,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 69,85 mm (H)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17961940 2,75 x 0,5 tum.
17981930 1,2 x 1 tum.
17911940 12,70 mm (B) x 44,45 mm (H)
17911950 25,40 mm (B) x 44,45 mm (H)
17951940 25,40 mm (B) x 69,85 mm (H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17961940 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170760
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk kablar och ledningar med det självlaminerande vinyletikettmaterialet B-427, designat med ett genomskinligt, självlaminerande skyddsskikt. Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Designad för tätt böjda ytor som ledningar och kablar
  • Självslocknande och motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel, olja, fett, väder och extrema temperaturer
  • Designad för att snurra fritt, så att du kan läsa och identifiera kablar och ledningar från alla vinklar
  • Tillverkad med ett klart, icke-skrivbart överlaminat för ökat skydd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
För användning med (utrustning) BMP41, BMP51, M511 skrivare
Kvantitet 70
Temperaturområde (engelska) -94°F to 158°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Trådmätare 10 AWG - 3 AWG
Mått (L x B) 2,75 x 0,5 tum.
Längd (engelska) 2,75 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm
Höjd (engelska) 2.75 in
Höjd (metrisk) 69.85 mm
Alternativt artikelnummer M4-207-RO-427