Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl omslagsetiketter
Description
- Designad för tätt böjda ytor som ledningar och kablar
- Självslocknande och motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel, olja, fett, väder och extrema temperaturer
- Tillverkad med ett permanent akryllim som fungerar utmärkt på släta, grova, pulverlackerade och oregelbundna ytor
- Tillverkad med ett klart, icke-skrivbart överlaminat för ökat skydd
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Wire and cable labelling |
| För användning med (utrustning) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Show More |