Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl omslagsetiketter
Produktkod. 17930680
Change view
Mått (L x B):
0,75 x 1 tum.
0,75 x 1,5 tum.
1,1 x 0,25 tum.
1,25 x 0,5 tum.
1,25 x 1,5 tum.
1,5 x 1 tum.
12,70 mm (B) x 19,05 mm (H)
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (B) x 38,10 mm (H)
19,05 mm (B) x 25,40 mm (H)
2,5 x 1,5 tum.
25 fot x 0,75 tum.
25 fot x 1 tum.
25 fot x 1,25 tum.
25 fot x 1,5 tum.
25,40 mm (B) x 101,60 mm (H)
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (B) x 63,50 mm (H)
38,10 mm (B) x 101,60 mm (H)
38,10 mm (B) x 38,10 mm (H)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
6 x 1,5 tum.
Färg:
Gult, Klart
Vitt
Vitt, Genomskinlig
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Formatera
17930680 1,1 x 0,25 tum. Vitt Utstansad
17990760 12,70 mm (B) x 19,05 mm (H) Vitt, Genomskinlig Kassett (tejp)
17970720 0,75 x 1 tum. Vitt, Genomskinlig Utstansad
17980710 12,70 mm (B) x 25,40 mm (H) Vitt, Genomskinlig Utstansad
17930720 19,05 mm (B) x 25,40 mm (H) Vitt, Genomskinlig Utstansad
17940720 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H) Vitt, Genomskinlig Kassett (tejp)
17841769 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H) Vitt, Genomskinlig Utstansad
17900710 1,25 x 0,5 tum. Vitt, Genomskinlig Utstansad
17920720 25,40 mm (B) x 31,75 mm (H) Vitt, Genomskinlig Utstansad
17801789 1,25 x 1,5 tum. Vitt, Genomskinlig Utstansad
17930710 12,70 mm (B) x 38,10 mm (H) Vitt, Genomskinlig Kassett (tejp)
17900720 0,75 x 1,5 tum. Vitt, Genomskinlig Utstansad
17970670 1,5 x 1 tum. Vitt, Genomskinlig Kassett (tejp)
17861789 38,10 mm (B) x 38,10 mm (H) Vitt, Genomskinlig Utstansad
17841789 44,45 mm (B) x 38,10 mm (H) Vitt, Genomskinlig Utstansad
17950720 25,40 mm (B) x 63,50 mm (H) Vitt, Genomskinlig Utstansad
17841759 2,5 x 1,5 tum. Vitt, Genomskinlig Kassett (tejp)
17990710 25,40 mm (B) x 101,60 mm (H) Vitt, Genomskinlig Kassett (tejp)
17851719 38,10 mm (B) x 101,60 mm (H) Vitt, Genomskinlig Kassett (tejp)
17811719 6 x 1,5 tum. Vitt, Genomskinlig Kassett (tejp)
17901950 25 fot x 0,75 tum. Vitt, Genomskinlig Kontinuerligt
17811729 25 fot x 1 tum. Vitt, Genomskinlig Kontinuerligt
17881799 25 fot x 1,25 tum. Vitt, Genomskinlig Kontinuerligt
17811779 25 fot x 1,5 tum. Vitt, Genomskinlig Kontinuerligt
17910720 1,5 x 1 tum. Gult, Klart Kassett (tejp)
17920680 25,40 mm (B) x 63,50 mm (H) Gult, Klart Utstansad
17970710 25,40 mm (B) x 101,60 mm (H) Gult, Klart Utstansad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 17930680 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170748
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk kablar och ledningar med det självlaminerande vinyletikettmaterialet B-427, designat med ett genomskinligt självlaminerande skyddsskikt. Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Designad för tätt böjda ytor som ledningar och kablar
  • Självslocknande och motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel, olja, fett, väder och extrema temperaturer
  • Tillverkad med ett permanent akryllim som fungerar utmärkt på släta, grova, pulverlackerade och oregelbundna ytor
  • Tillverkad med ett klart, icke-skrivbart överlaminat för ökat skydd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
För användning med (utrustning) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Kvantitet 240
Temperaturområde (engelska) -94°F to 158°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 1,1 x 0,25 tum.
Längd (engelska) 1,1 tum
Bredd (engelska) 0.25 in
Bredd (metrisk) 6.35 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 6.35 mm
Höjd (engelska) 1.1 in
Höjd (metrisk) 27.94 mm
Alternativt artikelnummer M4-135-427-AW