Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl omslagsetiketter
Beskrivning
- Designad för tätt böjda ytor som ledningar och kablar
- Självslocknande och motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel, olja, fett, väder och extrema temperaturer
- Tillverkad med ett permanent akryllim som fungerar utmärkt på släta, grova, pulverlackerade och oregelbundna ytor
- Tillverkad med ett klart, icke-skrivbart överlaminat för ökat skydd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Gult, Klart |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling |
| För användning med (utrustning) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Visa mer |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?