Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl omslagsetiketter
Beskrivning
- Designad för tätt böjda ytor som ledningar och kablar
- Självslocknande och motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel, olja, fett, väder och extrema temperaturer
- Tillverkad med ett permanent akryllim som fungerar utmärkt på släta, grova, pulverlackerade och oregelbundna ytor
- Tillverkad med ett klart, icke-skrivbart överlaminat för ökat skydd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling |
| För användning med (utrustning) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Visa mer |