Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl omslagsetiketter
Produktkod. 17911950
Change view
Mått (LxB):
1,2 x 1 tum.
12,70 mm (B) x 44,45 mm (H)
2,75 x 0,5 tum.
25,40 mm (B) x 44,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 69,85 mm (H)
Produktkod. Mått (LxB)
17911950 25,40 mm (B) x 44,45 mm (H)
17981930 1,2 x 1 tum.
17911940 12,70 mm (B) x 44,45 mm (H)
17961940 2,75 x 0,5 tum.
17951940 25,40 mm (B) x 69,85 mm (H)
5 options
Produktkod. 17911950
Brand: Brady™ 170758
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk kablar och ledningar med det självlaminerande vinyletikettmaterialet B-427, designat med ett genomskinligt, självlaminerande skyddsskikt. Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Designad för tätt böjda ytor som ledningar och kablar
  • Självslocknande och motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel, olja, fett, väder och extrema temperaturer
  • Designad för att snurra fritt, så att du kan läsa och identifiera kablar och ledningar från alla vinklar
  • Tillverkad med ett klart, icke-skrivbart överlaminat för ökat skydd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Vinyl
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
För användning med (utrustning) BMP41, BMP51, M511 skrivare
Kvantitet 110
Temperaturområde (engelska) -94°F to 158°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Trådmätare 16 AWG - 8 AWG
Mått (LxB) 25,40 mm (B) x 44,45 mm (H)
Längd (engelska) 1,75 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 1.75 in
Höjd (metrisk) 44.45 mm
Alternativt artikelnummer M4-203-RO-427