Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl omslagsetiketter
Produktkod. 17981930 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
1,2 x 1 tum.
12,70 mm (B) x 44,45 mm (H)
2,75 x 0,5 tum.
25,40 mm (B) x 44,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 69,85 mm (H)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17981930 1,2 x 1 tum.
17911940 12,70 mm (B) x 44,45 mm (H)
17911950 25,40 mm (B) x 44,45 mm (H)
17961940 2,75 x 0,5 tum.
17951940 25,40 mm (B) x 69,85 mm (H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17981930 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170759
I lager
Märk kablar och ledningar med det självlaminerande vinyletikettmaterialet B-427, designat med ett genomskinligt, självlaminerande skyddsskikt. Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ bärbar etikettskrivare.
  • Designad för tätt böjda ytor som ledningar och kablar
  • Självslocknande och motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel, olja, fett, väder och extrema temperaturer
  • Designad för att snurra fritt, så att du kan läsa och identifiera kablar och ledningar från alla vinklar
  • Tillverkad med ett klart, icke-skrivbart överlaminat för ökat skydd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Vinyl
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning; Elektrisk märkning; Märkning av ledningar och kablar
För användning med (utrustning) BMP41, BMP51, M511 skrivare
Kvantitet 150
Temperaturområde (engelska) -94 °F till 158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Trådmätare 20 AWG - 10 AWG
Mått (L x B) 1,2 x 1 tum.
Längd (engelska) 1,2 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 1,2 tum
Höjd (metrisk) 30.48 mm
Alternativt artikelnummer M4-211-RO-427