Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinyl omslagsetiketter
Produktkod. 11816033 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11816033 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 11816033 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 217094
I lager
Utskrivbara, självlaminerande vinyletiketter för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara, självlaminerande vinyletiketter för termotransferskrivare. Observera: Detta material är UL-godkänt med sitt respektive band. Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Självhäftande, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telemärkning, Elmärkning, Laboratoriemärkning, Tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Dessutom THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 2000 Etiketter/Rull
Kvantitet 2000 Pk.
Form Rektangel
Storlek (metrisk) 55.88 x 38.10 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 38.1 x 55.88 mm
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 38.1 mm
Bredd (engelska) 2,2 tum
Bredd (metrisk) 55.88 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 55.88 mm
Höjd (metrisk) 38.10 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 38.10 mm
Alternativt artikelnummer BPT-640-427-AW