Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinylomslagsetiketter för tråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17859144
Change view
Mått (LxB):
0,75 x 0,5 tum.
1 x 0,75 tum.
1 x 1 tum.
1,5 x 0,75 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
Höjd (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Höjd (metrisk) Form
17859144 0,75 x 0,5 tum. 19,05 mm Rektangel
17889074 1 x 0,75 tum. 25,4 mm Rektangel
17848834 1 x 1 tum. 25,4 mm Fyrkantig
17889104 1,5 x 0,75 tum. 38,1 mm Rektangel
17889174 4 x 1 tum. 101,6 mm Rektangel
17898794 4 x 1,5 tum. 101,6 mm Rektangel
17868854 6 x 1,5 tum 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17859144 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173442
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en vit utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 70 °C (-40 F °till 158 °F)
  • Tillverkad av B-427-material
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 5000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 0,75 x 0,5 tum.
Längd (engelska) 0,75 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,375 tum
Höjd (metrisk) 19,05 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Alternativt artikelnummer BM-11-427