Läs mer
Brady™ Självlaminerande vinylomslagsetiketter för tråd och kabel för M6/M7-skrivare
Mått (LxB):
0,75 x 0,5 tum.
1 x 0,75 tum.
1 x 1 tum.
1,5 x 0,75 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
Höjd (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Description
- Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en vit utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
- Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
- UL godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till 70 °C (-40 F °till 158 °F)
- Tillverkad av B-427-material
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Klart, Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Show More |