Läs mer
Brady™ Självlaminerande vit vinyl omlindning av tråd- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17881399
Mått (LxB):
0,75 x 0,25 tum.
0,75 x 0,5 tum.
0,75 x 1 tum
1 x 0,5 tum.
1 x 0,75 tum.
1 x 1 tum.
1 x 1,5 tum.
1 x 1,75 tum.
1,25 x 0,5 tum
1,25 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum.
1,5 x 1,75 tum.
1,5 x 2 tum.
2,2 x 0,5 tum.
2,5 x 1 tum.
2,5 x 1,5 tum
2,625 x 1 tum.
3,15 x 1,938 tum.
3,375 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
50 fot x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Höjd (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 17881399
Brand: Brady™ 173716
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en vit utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 2,5 x 1,5 tum
Längd (engelska) 2,5 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1,5 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 38.1 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) 63,5 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer M6-157-427