Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Anpassade förtryckta etiketter
- Brady™ Självlaminerande vit vinyl omlindning av tråd- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Brady™ Självlaminerande vit vinyl omlindning av tråd- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17821589
Change view
Mått (LxB):
0,75 x 0,25 tum.
0,75 x 0,5 tum.
0,75 x 1 tum
1 x 0,5 tum.
1 x 0,75 tum.
1 x 1 tum.
1 x 1,5 tum.
1 x 1,75 tum.
1,25 x 0,5 tum
1,25 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum.
1,5 x 1,75 tum.
1,5 x 2 tum.
2,2 x 0,5 tum.
2,5 x 1 tum.
2,5 x 1,5 tum
2,625 x 1 tum.
3,15 x 1,938 tum.
3,375 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
50 fot x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Höjd (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
50 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (LxB) | För användning med (utrustning) | Formatera | Höjd (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17821589 | 0,75 x 0,25 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 19,05 mm | - |
| 17879194 | 0,75 x 0,25 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 19,05 mm | - |
| 17878724 | 0,75 x 0,5 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 19,05 mm | - |
| 17878274 | 0,75 x 0,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 19,05 mm | - |
| 17878874 | 0,75 x 1 tum | M710, BMP71 | Kassett (tejp) | 19,05 mm | - |
| 17891689 | 0,75 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 19,05 mm | - |
| 17818794 | 1 x 0,75 tum. | M710, BMP71 | Kassett (tejp) | 25,4 mm | - |
| 17898194 | 1 x 0,75 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 25,4 mm | - |
| 17829144 | 1,5 x 0,75 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 38,1 mm | Paket med 250 |
| 17809204 | 1,5 x 0,75 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 38,1 mm | - |
| 17838474 | 1 x 0,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 25,4 mm | - |
| 17889044 | 1 x 0,5 tum. | M710, BMP71 | Kassett (tejp) | 25,4 mm | - |
| 17818904 | 1 x 1 tum. | M710, BMP71 | Kassett (tejp) | 25,4 mm | - |
| 17878464 | 1 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 25,4 mm | - |
| 17821389 | 1 x 1,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 25,4 mm | - |
| 17898744 | 1 x 1,5 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 25,4 mm | - |
| 17801669 | 1 x 1,75 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 25,4 mm | - |
| 17848784 | 1,5 x 0,25 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 38,1 mm | - |
| 17828864 | 1,5 x 0,5 tum. | M710, BMP71 | Kassett (tejp) | 38,1 mm | - |
| 17899014 | 1,5 x 1 tum | M710, BMP71 | Utstansad | 38,1 mm | - |
| 17888894 | 1,5 x 1,5 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 38,1 mm | - |
| 17878754 | 1,5 x 1,75 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 38,1 mm | - |
| 17889194 | 1,5 x 2 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 38,1 mm | - |
| 17811699 | 1,5 x 1,75 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 38,1 mm | - |
| 17828734 | 1,25 x 1 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 31,75 mm | - |
| 17868334 | 1,5 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 38,1 mm | - |
| 17838404 | 1,5 x 1,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 38,1 mm | - |
| 17851519 | 1,5 x 0,25 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 38,1 mm | - |
| 17818404 | 1,5 x 0,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 38,1 mm | - |
| 17841609 | 1,25 x 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 31,75 mm | - |
| 17841579 | 1,25 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 31,75 mm | - |
| 17831539 | 1,5 x 2 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 38,1 mm | - |
| 17841589 | 2,2 x 0,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 55,88 mm | - |
| 17881559 | 2,625 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 66,68 mm | - |
| 17808304 | 2,5 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 63,5 mm | - |
| 17881399 | 2,5 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 63,5 mm | - |
| 17889204 | 2,5 x 1 tum. | M710, BMP71 | Kassett (tejp) | 63,5 mm | - |
| 17829164 | 3,15 x 1,938 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 80 mm | - |
| 17818224 | 3,375 x 1 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 85,73 mm | - |
| 17818444 | 3,15 x 1,938 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 80,01 mm | - |
| 17838304 | 3,375 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 85,73 mm | - |
| 17801679 | 4 x 1,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 101,6 mm | - |
| 17868214 | 4 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 101,6 mm | - |
| 17848124 | 4 x 1,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kassett (tejp) | 101,6 mm | - |
| 17819024 | 4 x 1,5 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 101,6 mm | - |
| 17858894 | 4 x 1,5 tum. | M710, BMP71 | Kassett (tejp) | 101,6 mm | - |
| 17858984 | 4 x 1 tum. | M710, BMP71 | Utstansad | 101,6 mm | - |
| 17829174 | 6 x 1,5 tum | M710, BMP71 | Kassett (tejp) | 152,4 mm | - |
| 17858214 | 6 x 1,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Utstansad | 152,4 mm | - |
| 17861629 | 50 fot x 1,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | Kontinuerligt | 38,1 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17821589
Leverantör
Brady™
Leverantörsnummer
173691
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en vit utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
- Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
- UL godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
- Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Klart, Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning |
| För användning med (utrustning) | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| Latexfri | Nej |
| Kvantitet | 750 Etiketter |
| Form | Rektangel |
| Temperaturområde (engelska) | -94 °F till +158 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -70 °C till +70 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0,004 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.102 mm |
| Mått (LxB) | 0,75 x 0,25 tum. |
| Längd (engelska) | 0,75 tum |
| Bredd (engelska) | 0,25 tum |
| Bredd (metrisk) | 6.35 mm |
| Bredd (engelska) Utskrivbart område | 0,25 tum |
| Bredd (metrisk) Utskrivbart område | 6.35 mm |
| Höjd (engelska) Utskrivbart område | 0,375 tum |
| Höjd (metrisk) | 19,05 mm |
| Höjd (metrisk) Utskrivbart område | 9.53 mm |
| Alternativt artikelnummer | M6-10-427 |
| Visa mer Visa mindre |