Läs mer
Brady™ Självlaminerande vit vinyl omlindning av tråd- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17838304
Change view
Mått (LxB):
0,75 x 0,25 tum.
0,75 x 0,5 tum.
0,75 x 1 tum
1 x 0,5 tum.
1 x 0,75 tum.
1 x 1 tum.
1 x 1,5 tum.
1 x 1,75 tum.
1,25 x 0,5 tum
1,25 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum.
1,5 x 1,75 tum.
1,5 x 2 tum.
2,2 x 0,5 tum.
2,5 x 1 tum.
2,5 x 1,5 tum
2,625 x 1 tum.
3,15 x 1,938 tum.
3,375 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
50 fot x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Höjd (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
50 product options available for selection
Product selection table with 50 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) För användning med (utrustning) Formatera Höjd (metrisk) unitSize
17838304 3,375 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 85,73 mm -
17821589 0,75 x 0,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 19,05 mm -
17879194 0,75 x 0,25 tum. M710, BMP71 Utstansad 19,05 mm -
17878724 0,75 x 0,5 tum. M710, BMP71 Utstansad 19,05 mm -
17878274 0,75 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 19,05 mm -
17878874 0,75 x 1 tum M710, BMP71 Kassett (tejp) 19,05 mm -
17891689 0,75 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 19,05 mm -
17818794 1 x 0,75 tum. M710, BMP71 Kassett (tejp) 25,4 mm -
17898194 1 x 0,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 25,4 mm -
17829144 1,5 x 0,75 tum. M710, BMP71 Utstansad 38,1 mm Paket med 250
17809204 1,5 x 0,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 38,1 mm -
17838474 1 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 25,4 mm -
17889044 1 x 0,5 tum. M710, BMP71 Kassett (tejp) 25,4 mm -
17818904 1 x 1 tum. M710, BMP71 Kassett (tejp) 25,4 mm -
17878464 1 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 25,4 mm -
17821389 1 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 25,4 mm -
17898744 1 x 1,5 tum. M710, BMP71 Utstansad 25,4 mm -
17801669 1 x 1,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 25,4 mm -
17848784 1,5 x 0,25 tum. M710, BMP71 Utstansad 38,1 mm -
17828864 1,5 x 0,5 tum. M710, BMP71 Kassett (tejp) 38,1 mm -
17899014 1,5 x 1 tum M710, BMP71 Utstansad 38,1 mm -
17888894 1,5 x 1,5 tum. M710, BMP71 Utstansad 38,1 mm -
17878754 1,5 x 1,75 tum. M710, BMP71 Utstansad 38,1 mm -
17889194 1,5 x 2 tum. M710, BMP71 Utstansad 38,1 mm -
17811699 1,5 x 1,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 38,1 mm -
17828734 1,25 x 1 tum. M710, BMP71 Utstansad 31,75 mm -
17868334 1,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 38,1 mm -
17838404 1,5 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 38,1 mm -
17851519 1,5 x 0,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 38,1 mm -
17818404 1,5 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 38,1 mm -
17841609 1,25 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 31,75 mm -
17841579 1,25 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 31,75 mm -
17831539 1,5 x 2 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 38,1 mm -
17841589 2,2 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 55,88 mm -
17881559 2,625 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 66,68 mm -
17808304 2,5 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 63,5 mm -
17881399 2,5 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 63,5 mm -
17889204 2,5 x 1 tum. M710, BMP71 Kassett (tejp) 63,5 mm -
17829164 3,15 x 1,938 tum. M710, BMP71 Utstansad 80 mm -
17818224 3,375 x 1 tum. M710, BMP71 Utstansad 85,73 mm -
17818444 3,15 x 1,938 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 80,01 mm -
17801679 4 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 101,6 mm -
17868214 4 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 101,6 mm -
17848124 4 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kassett (tejp) 101,6 mm -
17819024 4 x 1,5 tum. M710, BMP71 Utstansad 101,6 mm -
17858894 4 x 1,5 tum. M710, BMP71 Kassett (tejp) 101,6 mm -
17858984 4 x 1 tum. M710, BMP71 Utstansad 101,6 mm -
17829174 6 x 1,5 tum M710, BMP71 Kassett (tejp) 152,4 mm -
17858214 6 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Utstansad 152,4 mm -
17861629 50 fot x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) Kontinuerligt 38,1 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
50 options
Produktkod. 17838304 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174338
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en vit utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 3,375 x 1 tum.
Längd (engelska) 3,375 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1,125 tum
Höjd (metrisk) 85,73 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 28.58 mm
Alternativt artikelnummer M6-64-427