Läs mer
Brady™ Självlaminerande vit vinyl omlindning av tråd- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17878464
Mått (LxB):
0,75 x 0,25 tum.
0,75 x 0,5 tum.
0.75 x 1 in.
1 x 0,5 tum.
1 x 0,75 tum.
1 x 1 tum.
1 x 1,5 tum.
1 x 1,75 tum.
1,25 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1,5 tum.
1,5 x 1,75 tum.
1,5 x 2 tum.
1.25 x 0.5 in.
1.5 x 1 in.
2,2 x 0,5 tum.
2,5 x 1 tum.
2,625 x 1 tum.
2.5 x 1.5 in.
3,15 x 1,938 tum.
3,375 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
50 fot x 1,5 tum.
6 x 1.5 in.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Höjd (metrisk):
19.05 mm
25.4 mm
31.75 mm
38.1 mm
55.88 mm
63.5 mm
66.68 mm
80 mm
80.01 mm
85.73 mm
101.6 mm
152.4 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 250
Product Code. 17878464
missing translation for 'mfr': Brady™ 174221
Only null left
Add to basket
Add to basket
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en vit utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 1 x 1 tum.
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,375 tum
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M6-19-427