Läs mer
Brady™ Självlaminerande gul vinyl omlindning med tråd- och kabeletiketttejp för M6/M7-skrivare
Produktkod. p-7250856
Change view
Mått (LxB):
0,75 x 0,25 tum.
0,75 x 0,5 tum.
1 x 0,5 tum.
1 x 0,75 tum.
1 x 1 tum.
1,5 x 0,25 tum.
1,5 x 0,5 tum.
1,5 x 0,75 tum.
1,5 x 1 tum
1,5 x 1,5 tum.
2,5 x 1 tum.
4 x 1 tum.
4 x 1,5 tum.
6 x 1,5 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17818734 1 x 1 tum. M710, BMP71 25,4 mm Fyrkantig
17841419 0,75 x 0,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm Rektangel
17878214 0,75 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm Rektangel
17898914 1,5 x 1,5 tum. M710, BMP71 38,1 mm Fyrkantig
17838904 1,5 x 1 tum M710, BMP71 38,1 mm Rektangel
17841479 1,5 x 0,25 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17831569 1,5 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17881349 1,5 x 0,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17858774 1,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Rektangel
17891529 1,5 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Fyrkantig
17841629 1 x 0,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
17871349 1 x 0,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
17801549 1 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Fyrkantig
17801389 2,5 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 63,5 mm Rektangel
17838784 2,5 x 1 tum. M710, BMP71 63,5 mm Rektangel
17821549 4 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 101,6 mm Rektangel
17828434 4 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 101,6 mm Rektangel
17811359 6 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 152,4 mm Rektangel
17849084 4 x 1,5 tum. M710, BMP71 101,6 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 17818734 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174572
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande vinylmaterial är idealiskt för tråd- och kabelidentifiering. Designat med ett genomskinligt skyddande lager för att täcka den tryckta texten, ger B-427-materialet ett utmärkt skydd mot nötning, smuts, oljor, lösningsmedel, vatten och överflödig hantering.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format med en gul utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till +70 °C (-40 F °till +158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Gult, Klart
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 1 x 1 tum.
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,375 tum
Höjd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M7-19-427-YL