Läs mer
Pacific Handy Cutter Självindragande metallkniv
Produktkod. 17799027
Change view
Färg:
Orange
Produktkod. Färg
17799027 Orange
1 options
Produktkod. 17799027 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer QBS20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00 SEK
    1891.83 SEK / Paket med 10
    Save 338.17 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Den mångsidiga QBS-20 Safety Utility Knife kombinerar hållbarheten hos en industrikniv med säkerhetsfördelarna med en självindragande säkerhetskniv.
  • För att förhindra smärtsamma och kostsamma skador kommer bladet att fjädra tillbaka in i fräsen när snittet är klart.
  • Den unika integrerade gångjärnsdesignen och den lättöppnade ratten ger ett bekvämt verktygsfritt bladbyte.
  • Dessutom är konstruktionen helt i metall extremt hållbar och har ett bekvämt ergonomiskt gummigrepp.
  • För bättre retention köp med UKH-326 läderhölster.
Specifikationer
Produkttyp Utility Kniv
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Färg Orange