Läs mer
- Home
- Products
- Sterilisatorer och autoklaver
- Autoklavpåsar
- Keystone Cleanroom Products Självförseglingande Tyvek™ ångsteriliseringspåsar
Keystone Cleanroom Products Självförseglingande Tyvek™ ångsteriliseringspåsar
Produktkod. 17707827
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
3,5 x 8 tum
35,25 x 16 tum
6 x 2 tum
6 x 3 tum
8 x 3 tum
8 x 3,5 tum
8 x 6,125 tum
9 x 2,5 tum
10 x 5 tum
10 x 8 tum
12 x 6 tum
13 x 7 tum
15 x 4 tum
15 x 8,125 tum
8 x 18 tum
22 x 4 tum
28 x 6 tum
32 x 6 tum
34 x 8 tum
35 x 6 tum
4 x 15 tum
5 x 10 tum
6 x 35 tum
8 x 10 tum
8 x 15 tum
8 x 34 tum
10 x 11 tum
10 x 20 tum
12 x 10 tum
14 x 12 tum
15 x 20 tum
16 x 26 tum
16 x 32 tum
17 x 12 tum
17 x 16 tum
18 x 35 in.
20 x 10.125 tum
20 x 15 tum
22 x 18 tum
24 x 14 tum
26 x 16 tum
26 x 24 tum
30 x 24 tum
32 x 16 tum
35 x 24 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
45 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (L x B) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 17707827 | 6 x 2 tum | Paket med 1000 |
| 17841701 | 3,5 x 8 tum | - |
| 17851701 | 4 x 15 tum | - |
| 17861701 | 5 x 10 tum | - |
| 17727827 | 6 x 3 tum | Paket med 1000 |
| 17861711 | 6 x 35 tum | - |
| 17737827 | 8 x 3 tum | Paket med 500 |
| 17747827 | 8 x 3,5 tum | Paket med 500 |
| 17787827 | 8 x 6,125 tum | Paket med 500 |
| 17871701 | 8 x 10 tum | - |
| 17881701 | 8 x 15 tum | - |
| 17891701 | 8 x 34 tum | - |
| 17717827 | 9 x 2,5 tum | Paket med 1000 |
| 17777827 | 10 x 5 tum | Paket med 500 |
| 17747837 | 10 x 8 tum | Paket med 500 |
| 17801711 | 10 x 11 tum | - |
| 17811711 | 10 x 20 tum | - |
| 17797827 | 12 x 6 tum | Paket med 500 |
| 17787837 | 12 x 10 tum | Paket med 500 |
| 17737837 | 13 x 7 tum | Paket med 500 |
| 17707847 | 14 x 12 tum | Paket med 500 |
| 17757827 | 15 x 4 tum | Paket med 500 |
| 17757837 | 15 x 8,125 tum | Paket med 500 |
| 17831711 | 15 x 20 tum | - |
| 17841711 | 16 x 26 tum | - |
| 17851711 | 16 x 32 tum | - |
| 17717847 | 17 x 12 tum | Paket med 500 |
| 17747847 | 17 x 16 tum | Paket med 500 |
| 17767837 | 8 x 18 tum | Paket med 500 |
| 17797837 | 20 x 10.125 tum | Paket med 500 |
| 17737847 | 20 x 15 tum | Paket med 500 |
| 17767827 | 22 x 4 tum | Paket med 500 |
| 17750368 | 22 x 18 tum | Paket med 500 |
| 17727847 | 24 x 14 tum | Paket med 500 |
| 17757847 | 26 x 16 tum | Paket med 500 |
| 17777847 | 26 x 24 tum | Paket med 250 |
| 17707837 | 28 x 6 tum | Paket med 500 |
| 17760368 | 30 x 24 tum | Paket med 250 |
| 17717837 | 32 x 6 tum | Paket med 500 |
| 17740368 | 32 x 16 tum | Paket med 250 |
| 17777837 | 34 x 8 tum | Paket med 500 |
| 17727837 | 35 x 6 tum | Paket med 500 |
| 17787847 | 35 x 24 tum | Paket med 250 |
| 17767847 | 35,25 x 16 tum | Paket med 250 |
| 32219157 | 18 x 35 in. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17707827
Leverantör
Keystone Cleanroom Products
Leverantörsnummer
BBMGTVKSS0206
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
14860.00 SEK
11521.58 SEK / Paket med 1000
Save 3338.42 SEK
22% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
1748.40 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28080" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28080" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Utmärkt val för utrustningsdelar som är tunga, har vassa kanter eller förpackningar som kräver ytdesinfektion efter sterilisering
- DuPont Tyvek™/polyesterbaserad flexibel film är luddfri, fukt- och punkteringsbeständig, extremt tålig och utformad för att autoklaveras
- Tyvek™-sidan erbjuder hög andningsförmåga samtidigt som den ger en utmärkt barriär mot mikrobiell kontaminering
- Den genomskinliga filmsidan erbjuder utmärkt klarhet tillsammans med styrka och hållbarhet
- Dessa påsar har en självhäftande remsa av medicinsk kvalitet för bekväm självförslutning
- Varje påse har en KLASS A-processindikator, som ändras från rosa till mörkbrun när den utsätts för ånga
- När de avdragbara tätningarna öppnas genereras praktiskt taget inga luftburna partiklar
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av användning och validering av en värmeförseglare
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Mått (L x B) | 6 x 2 tum |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Produkttyp | Autoklavpåse |
| Längd (metrisk) | 15.2 cm |
| Bredd (metrisk) | 5.1 cm |
| Visa mer Visa mindre |