Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självförseglingande Tyvek™ ångsteriliseringspåsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17750368 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
3,5 x 8 tum
35,25 x 16 tum
6 x 2 tum
6 x 3 tum
8 x 3 tum
8 x 3,5 tum
8 x 6,125 tum
9 x 2,5 tum
10 x 5 tum
10 x 8 tum
12 x 6 tum
13 x 7 tum
15 x 4 tum
15 x 8,125 tum
8 x 18 tum
22 x 4 tum
28 x 6 tum
32 x 6 tum
34 x 8 tum
35 x 6 tum
4 x 15 tum
5 x 10 tum
6 x 35 tum
8 x 10 tum
8 x 15 tum
8 x 34 tum
10 x 11 tum
10 x 20 tum
12 x 10 tum
14 x 12 tum
15 x 20 tum
16 x 26 tum
16 x 32 tum
17 x 12 tum
17 x 16 tum
20 x 10.125 tum
20 x 15 tum
22 x 18 tum
24 x 14 tum
26 x 16 tum
26 x 24 tum
30 x 24 tum
32 x 16 tum
35 x 24 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 17750368
Brand: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS1822
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självförseglande Tyvek™ ångsteriliseringspåsar ger en utmärkt barriär mot mikrobiell kontaminering.
  • Utmärkt val för utrustningsdelar som är tunga, har vassa kanter eller förpackningar som kräver ytdesinfektion efter sterilisering
  • DuPont Tyvek™/polyesterbaserad flexibel film är luddfri, fukt- och punkteringsbeständig, extremt tålig och utformad för att autoklaveras
  • Tyvek™-sidan erbjuder hög andningsförmåga samtidigt som den ger en utmärkt barriär mot mikrobiell kontaminering
  • Den genomskinliga filmsidan erbjuder utmärkt klarhet tillsammans med styrka och hållbarhet
  • Dessa påsar har en självhäftande remsa av medicinsk kvalitet för bekväm självförslutning
  • Varje påse har en KLASS A-processindikator, som ändras från rosa till mörkbrun när den utsätts för ånga
  • När de avdragbara tätningarna öppnas genereras praktiskt taget inga luftburna partiklar
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
  • Eliminerar behovet av användning och validering av en värmeförseglare
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Självförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Kvantitet 500/Pk.
Mått (L x B) 22 x 18 tum
Längd (engelska) 22 tum
Längd (metrisk) 55.9 cm
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.7 cm
Produkttyp Autoklavpåse