Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självförseglingande Tyvek™ ångsteriliseringspåsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17841701 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
3,5 x 8 tum
35,25 x 16 tum
6 x 2 tum
6 x 3 tum
8 x 3 tum
8 x 3,5 tum
8 x 6,125 tum
9 x 2,5 tum
10 x 5 tum
10 x 8 tum
12 x 6 tum
13 x 7 tum
15 x 4 tum
15 x 8,125 tum
8 x 18 tum
22 x 4 tum
28 x 6 tum
32 x 6 tum
34 x 8 tum
35 x 6 tum
4 x 15 tum
5 x 10 tum
6 x 35 tum
8 x 10 tum
8 x 15 tum
8 x 34 tum
10 x 11 tum
10 x 20 tum
12 x 10 tum
14 x 12 tum
15 x 20 tum
16 x 26 tum
16 x 32 tum
17 x 12 tum
17 x 16 tum
20 x 10.125 tum
20 x 15 tum
22 x 18 tum
24 x 14 tum
26 x 16 tum
26 x 24 tum
30 x 24 tum
32 x 16 tum
35 x 24 tum
Unit Size:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
44 product options available for selection
Product selection table with 44 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mått (L x B) unitSize
17841701 3,5 x 8 tum -
17851701 4 x 15 tum -
17861701 5 x 10 tum -
17707827 6 x 2 tum Paket med 1000
17727827 6 x 3 tum Paket med 1000
17861711 6 x 35 tum -
17737827 8 x 3 tum Paket med 500
17747827 8 x 3,5 tum Paket med 500
17787827 8 x 6,125 tum Paket med 500
17871701 8 x 10 tum -
17881701 8 x 15 tum -
17891701 8 x 34 tum -
17717827 9 x 2,5 tum Paket med 1000
17777827 10 x 5 tum Paket med 500
17747837 10 x 8 tum Paket med 500
17801711 10 x 11 tum -
17811711 10 x 20 tum -
17797827 12 x 6 tum Paket med 500
17787837 12 x 10 tum Paket med 500
17737837 13 x 7 tum Paket med 500
17707847 14 x 12 tum Paket med 500
17757827 15 x 4 tum Paket med 500
17757837 15 x 8,125 tum Paket med 500
17831711 15 x 20 tum -
17841711 16 x 26 tum -
17851711 16 x 32 tum -
17717847 17 x 12 tum Paket med 500
17747847 17 x 16 tum Paket med 500
17767837 8 x 18 tum Paket med 500
17797837 20 x 10.125 tum Paket med 500
17737847 20 x 15 tum Paket med 500
17767827 22 x 4 tum Paket med 500
17750368 22 x 18 tum Paket med 500
17727847 24 x 14 tum Paket med 500
17757847 26 x 16 tum Paket med 500
17777847 26 x 24 tum Paket med 250
17707837 28 x 6 tum Paket med 500
17760368 30 x 24 tum Paket med 250
17717837 32 x 6 tum Paket med 500
17740368 32 x 16 tum Paket med 250
17777837 34 x 8 tum Paket med 500
17727837 35 x 6 tum Paket med 500
17787847 35 x 24 tum Paket med 250
17767847 35,25 x 16 tum Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
44 options
Product Code. 17841701 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. 00308TWBBSSSDSP02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7895.00 SEK
    7531.83 SEK / Paket med 500
    Save 363.17 SEK
    4% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Add to basket
Add to basket
Självförseglande Tyvek™ ångsteriliseringspåsar ger en utmärkt barriär mot mikrobiell kontaminering.
  • Utmärkt val för utrustningsdelar som är tunga, har vassa kanter eller förpackningar som kräver ytdesinfektion efter sterilisering
  • DuPont Tyvek™/polyesterbaserad flexibel film är luddfri, fukt- och punkteringsbeständig, extremt tålig och utformad för att autoklaveras
  • Tyvek™-sidan erbjuder hög andningsförmåga samtidigt som den ger en utmärkt barriär mot mikrobiell kontaminering
  • Den genomskinliga filmsidan erbjuder utmärkt klarhet tillsammans med styrka och hållbarhet
  • Dessa påsar har en självhäftande remsa av medicinsk kvalitet för bekväm självförslutning
  • Varje påse har en KLASS A-processindikator, som ändras från rosa till mörkbrun när den utsätts för ånga
  • När de avdragbara tätningarna öppnas genereras praktiskt taget inga luftburna partiklar
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
  • Eliminerar behovet av användning och validering av en värmeförseglare
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Självförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Inkluderar Indikatorpunkt för ånga
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Kvantitet 25/påse, 500/ask
Mått (L x B) 3,5 x 8 tum
Längd (engelska) 3,5 tum
Bredd (engelska) 8 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Längd (metrisk) 8.9 cm
Bredd (metrisk) 20.3 cm