Läs mer
- Home
- Products
- Sterilisatorer och autoklaver
- Autoklavpåsar
- Keystone Cleanroom Products Självförseglingande Tyvek™ ångsteriliseringspåsar
Keystone Cleanroom Products Självförseglingande Tyvek™ ångsteriliseringspåsar
Produktkod. 32219157 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
3,5 x 8 tum
35,25 x 16 tum
6 x 2 tum
6 x 3 tum
8 x 3 tum
8 x 3,5 tum
8 x 6,125 tum
9 x 2,5 tum
10 x 5 tum
10 x 8 tum
12 x 6 tum
13 x 7 tum
15 x 4 tum
15 x 8,125 tum
8 x 18 tum
22 x 4 tum
28 x 6 tum
32 x 6 tum
34 x 8 tum
35 x 6 tum
4 x 15 tum
5 x 10 tum
6 x 35 tum
8 x 10 tum
8 x 15 tum
8 x 34 tum
10 x 11 tum
10 x 20 tum
12 x 10 tum
14 x 12 tum
15 x 20 tum
16 x 26 tum
16 x 32 tum
17 x 12 tum
17 x 16 tum
18 x 35 in.
20 x 10.125 tum
20 x 15 tum
22 x 18 tum
24 x 14 tum
26 x 16 tum
26 x 24 tum
30 x 24 tum
32 x 16 tum
35 x 24 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
45 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (L x B) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 32219157 | 18 x 35 in. | - |
| 17841701 | 3,5 x 8 tum | - |
| 17851701 | 4 x 15 tum | - |
| 17861701 | 5 x 10 tum | - |
| 17707827 | 6 x 2 tum | Paket med 1000 |
| 17727827 | 6 x 3 tum | Paket med 1000 |
| 17861711 | 6 x 35 tum | - |
| 17737827 | 8 x 3 tum | Paket med 500 |
| 17747827 | 8 x 3,5 tum | Paket med 500 |
| 17787827 | 8 x 6,125 tum | Paket med 500 |
| 17871701 | 8 x 10 tum | - |
| 17881701 | 8 x 15 tum | - |
| 17891701 | 8 x 34 tum | - |
| 17717827 | 9 x 2,5 tum | Paket med 1000 |
| 17777827 | 10 x 5 tum | Paket med 500 |
| 17747837 | 10 x 8 tum | Paket med 500 |
| 17801711 | 10 x 11 tum | - |
| 17811711 | 10 x 20 tum | - |
| 17797827 | 12 x 6 tum | Paket med 500 |
| 17787837 | 12 x 10 tum | Paket med 500 |
| 17737837 | 13 x 7 tum | Paket med 500 |
| 17707847 | 14 x 12 tum | Paket med 500 |
| 17757827 | 15 x 4 tum | Paket med 500 |
| 17757837 | 15 x 8,125 tum | Paket med 500 |
| 17831711 | 15 x 20 tum | - |
| 17841711 | 16 x 26 tum | - |
| 17851711 | 16 x 32 tum | - |
| 17717847 | 17 x 12 tum | Paket med 500 |
| 17747847 | 17 x 16 tum | Paket med 500 |
| 17767837 | 8 x 18 tum | Paket med 500 |
| 17797837 | 20 x 10.125 tum | Paket med 500 |
| 17737847 | 20 x 15 tum | Paket med 500 |
| 17767827 | 22 x 4 tum | Paket med 500 |
| 17750368 | 22 x 18 tum | Paket med 500 |
| 17727847 | 24 x 14 tum | Paket med 500 |
| 17757847 | 26 x 16 tum | Paket med 500 |
| 17777847 | 26 x 24 tum | Paket med 250 |
| 17707837 | 28 x 6 tum | Paket med 500 |
| 17760368 | 30 x 24 tum | Paket med 250 |
| 17717837 | 32 x 6 tum | Paket med 500 |
| 17740368 | 32 x 16 tum | Paket med 250 |
| 17777837 | 34 x 8 tum | Paket med 500 |
| 17727837 | 35 x 6 tum | Paket med 500 |
| 17787847 | 35 x 24 tum | Paket med 250 |
| 17767847 | 35,25 x 16 tum | Paket med 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
32219157
Leverantör
Keystone Cleanroom Products
Leverantörsnummer
BBMGTVKSS1835
-
36960.00 SEK
32703.49 SEK / Paket med 250
Save 4256.51 SEK
11% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Great choice for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or packaging that requires surface sanitization post-sterilization
- DuPont Tyvek™/Polyester-based flexible film is lint-free, moisture and puncture resistant, extremely tough, and designed to be autoclaved
- The Tyvek™ side offers high breathability while providing an excellent barrier from microbial contamination
- The clear film side offers excellent clarity along with strength and durability
- These bags feature a medical grade adhesive strip for convenient self-sealing
- Each pouch has a CLASS A process indicator, which changes from pink to dark brown when exposed to steam
- When the peel-able seals are opened, virtually no airborne particulates are generated
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates the need for the use and validation of a Heat Sealer
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | CoC |
| Förslutningstyp | Self-seal |
| Färg | Clear, White |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Steam Sterilization |
| Material | Tyvek |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Latexfri | Yes |
| nr per ärende | 250 |
| Steriliseringsmetod | 18 in. |
| Mått (L x B) | 18 x 35 in. |
| Längd (engelska) | 35 in. |
| Bredd (engelska) | 18 in. |
| Produkttyp | Autoclave Bag |
| Längd (metrisk) | 89 cm |
| Bredd (metrisk) | 45.7 cm |
| Visa mer Visa mindre |