Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1073B Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 0 till 6 tum bred
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
5 tum
6 tum
8 tum
14 tum
15 tum
16 tum
22 tum
23 tum
25 tum
34 tum
36 tum.
40 tum.
Bredd (engelska):
1 tum
3 tum
4 tum
5 tum
6 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Medicinsk betyg Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Integrerad ångindikator
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Självtätande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Intyg om överensstämmelse medföljer försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 7 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning och komponenter |
| Inkluderar | Ångsteriliseringsindikator |
| Visa mer |