Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1073B Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 13 till 18 tum bred
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17798347 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
18 tum
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
35 tum
36 tum.
40 tum.
42 tum.
44 tum.
68 tum.
Bredd (engelska):
14 tum
15 tum
16 tum
18 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Bredd (engelska) unitSize
17798347 40 tum. 18 tum -
17728337 22 tum 14 tum -
17738337 28 tum 14 tum -
17748337 42 tum. 14 tum -
17768337 18 tum 15 tum Paket med 100
17788337 24 tum 16 tum Paket med 100
17798337 26 tum 16 tum -
17708347 30 tum 16 tum -
17718347 35 tum 16 tum -
17728347 36 tum. 16 tum -
17738347 44 tum. 16 tum Paket med 50
17748347 22 tum 18 tum -
17758347 24 tum 18 tum -
17768347 26 tum 18 tum -
17778347 30 tum 18 tum Paket med 50
17788347 36 tum. 18 tum -
17708357 68 tum. 18 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 17798347 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer COVMGTVKUB18X40SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8655.00 SEK
    6707.22 SEK / Paket med 50
    Save 1947.78 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den självtätande 1073B Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 13 till 18 tum bred är designad för ångsterilisering av bytesdelar för läkemedelsutrustning. Dessa påsar stängs via det bekväma och robusta självförslutande stängningssystemet.
  • Designad för ångsterilisering
  • Medicinsk betyg Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Integrerad ångindikator
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Självtätande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Intyg om överensstämmelse medföljer försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Självförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Autoclave Bag
Inkluderar Ångsteriliseringsindikator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Transmissionshastighet för fuktånga Autoclave Bag
nr per ärende Autoclave Bag
Antal per förpackning Autoclave Bag
Ytterförpackning Autoclave Bag
Skyddande inre förpackning Autoclave Bag
Kvantitet Autoclave Bag
Motståndskraftig mot Autoclave Bag
Storlek Autoclave Bag
Steriliseringsmetod Autoclave Bag
Temperaturområde (engelska) Autoclave Bag
Temperaturområde (metriskt) Autoclave Bag
Tjocklek (engelska) 5,30 mil
Mått (L x B) Autoclave Bag
Längd (engelska) 40 tum.
Bredd (engelska) 18 tum
Diameter (engelska) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 662,4 oz.
Kapacitet (metrisk) 19.6 L
Längd (metrisk) 101.6 cm
Bredd (metrisk) 45.7 cm
Tjocklek (metrisk) Autoklavpåse