Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1421B Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 13 till 22 tum. Bred
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30019994 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
4 x 16 tum.
12 x 16 tum.
14 x 14 tum.
16 x 14 tum.
16 x 16 tum.
18 x 14 tum.
20 x 14 tum.
20 x 16 tum.
20 x 18 tum.
20 x 20 tum.
24 x 14 tum
24 x 16 tum.
24 x 18 tum.
24 x 20 tum.
24 x 22 tum.
26 x 14 tum.
26 x 15 tum.
30 x 16 tum.
30 x 18 tum.
30 x 20 tum.
32 x 16 tum
32 x 18 tum.
32 x 20 tum.
36 x 14 tum.
36 x 16 tum.
36 x 18 tum.
36 x 20 tum.
38 x 14 tum.
38 x 16 tum.
40 x 14 tum.
40 x 18 tum.
40 x 20 tum.
43 x 15 tum.
44 x 16 tum.
44 x 20 tum.
46 x 20 tum.
48 x 14 tum.
48 x 16 tum.
48 x 18 tum.
48 x 20 tum.
54 x 18 tum.
70 x 18 tum.
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30019994 26 x 15 tum.
30020002 32 x 18 tum.
30020007 43 x 15 tum.
30020011 46 x 20 tum.
30020017 36 x 14 tum.
30020020 70 x 18 tum.
30020047 44 x 16 tum.
30020055 30 x 18 tum.
30020060 32 x 16 tum
30020062 4 x 16 tum.
30020074 24 x 18 tum.
30020080 20 x 14 tum.
30020089 38 x 14 tum.
30020091 24 x 20 tum.
30020102 48 x 20 tum.
30020107 48 x 14 tum.
30020118 36 x 18 tum.
30020120 16 x 16 tum.
30020122 18 x 14 tum.
30020142 20 x 18 tum.
30020144 30 x 16 tum.
30020152 20 x 16 tum.
30020154 48 x 18 tum.
30020163 16 x 14 tum.
30020176 36 x 20 tum.
30020187 24 x 14 tum
30020191 12 x 16 tum.
30020199 14 x 14 tum.
30020209 40 x 18 tum.
30020235 24 x 22 tum.
30020256 54 x 18 tum.
30020258 30 x 20 tum.
30020259 26 x 14 tum.
30020287 36 x 16 tum.
30020324 32 x 20 tum.
30020327 40 x 14 tum.
30020348 24 x 16 tum.
30020352 48 x 16 tum.
30020375 20 x 20 tum.
30020377 44 x 20 tum.
30020380 40 x 20 tum.
30020385 38 x 16 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Produktkod. 30019994 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer 6STK1526SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36615.00 SEK
    28392.62 SEK / Paket med 250
    Save 8222.38 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den självtätande 1421B Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator är designad för ångsterilisering av bytesdelar för farmaceutisk utrustning. Dessa påsar stängs via det bekväma och robusta självförslutande stängningssystemet.
  • Designad för ångsterilisering
  • Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Integrerad ångindikator
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Självförslutande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Självförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning och komponenter
Inkluderar Ångsteriliseringsindikator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (engelska) Upp till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) Upp till 125 °C
Tjocklek (engelska) 5,3 mil
Mått (L x B) 26 x 15 tum.
Längd (engelska) 26 tum
Bredd (engelska) 15 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 2,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 10.6 L
Längd (metrisk) 66 cm
Bredd (metrisk) 38 cm
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm