Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1421B Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 13 till 22 tum. Bred
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
4 x 16 tum.
12 x 16 tum.
14 x 14 tum.
16 x 14 tum.
16 x 16 tum.
18 x 14 tum.
20 x 14 tum.
20 x 16 tum.
20 x 18 tum.
20 x 20 tum.
24 x 14 tum
24 x 16 tum.
24 x 18 tum.
24 x 20 tum.
24 x 22 tum.
26 x 14 tum.
26 x 15 tum.
30 x 16 tum.
30 x 18 tum.
30 x 20 tum.
32 x 16 tum
32 x 18 tum.
32 x 20 tum.
36 x 14 tum.
36 x 16 tum.
36 x 18 tum.
36 x 20 tum.
38 x 14 tum.
38 x 16 tum.
40 x 14 tum.
40 x 18 tum.
40 x 20 tum.
43 x 15 tum.
44 x 16 tum.
44 x 20 tum.
46 x 20 tum.
48 x 14 tum.
48 x 16 tum.
48 x 18 tum.
48 x 20 tum.
54 x 18 tum.
70 x 18 tum.
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Integrerad ångindikator
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Självförslutande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 2,8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10.6 L |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning och komponenter |
| Inkluderar | Ångsteriliseringsindikator |
| Visa mer |