Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självtätande 1422A Tyvek™ Autoklavpåse med ångindikator, 19 till 24 tum bred
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
20 tum
24 tum
30 tum
32 tum
36 tum.
40 tum.
44 tum.
46 tum.
48 tum
52 tum.
62 tum.
Bredd (engelska):
20 tum
22 tum
24 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Integrerad ångindikator
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Självförslutande stängning är snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 380 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 11.2 L |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning och komponenter |
| Inkluderar | Ångsteriliseringsindikator |
| Visa mer |