Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självförslutande BHD autoklavpåsar
Handla allt Keystone Cleanroom Products ProdukterBeskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad ISO 8 renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av att skära material och användning av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Minskar arbetskostnaderna
- Motstår rivning och punkteringar
- Effektiv 2-lagers mikrobiell barriär (varje lager 59,7 g/m 2 )
- Autoklaverbar upp till 135° C
- Betydande processförbättring jämfört med omslag med Bio-Shield papper
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | CoC |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsteriliseringsförpackning |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk produktionsutrustning |
| Inkluderar | Steam-indikator |
| Material | Cellulosa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |