Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självförslutande BHD autoklavpåsar
Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Click to view available options
Mått (L x B):
56 x 41 cm
66 x 56 cm
66 x 66 cm
81 x 71 cm
97 x 15 cm
102 x 20 cm
102 x 30,5 cm
112 x 20 cm
117 x 66 cm
122 x 41 cm
102 x 102 cm
117 x 112 cm
122 x 112 cm
147 x 147 cm
Kapacitet (metrisk):
6,2 l
8,7 l
9,5 l
14 l
15 l
18 l
20 l
24 l
32 l
43 l
55 l
57 l
91 l
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 50
Description
- Designad för ångsterilisering
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad ISO 8 renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av att skära material och användning av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Minskar arbetskostnaderna
- Motstår rivning och punkteringar
- Effektiv 2-lagers mikrobiell barriär (varje lager 59,7 g/m 2 )
- Autoklaverbar upp till 135° C
- Betydande processförbättring jämfört med omslag med Bio-Shield papper
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 1,64 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 6,2 l |
| Certifikat och efterlevnad | CoC |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsteriliseringsförpackning |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk produktionsutrustning |
| Inkluderar | Steam-indikator |
| Show More |