Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självförslutande steriliseringspåse, papper/klar film av medicinsk kvalitet, med ångindikator
Produktkod. 30090007 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (metrisk):
474 mm
510 mm
560 mm
Bredd (metrisk):
320 mm
380 mm
460 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
30090007 560 mm 460 mm
30090009 474 mm 320 mm
30089999 510 mm 380 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30090007 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer PPSS18X22CF
Beräknad leverans: 04-01-2027
Självförslutande ångsteriliseringspåsar designade för autoklavcykler.
  • Skalar öppna rent
  • Triple Weld Factory tätningar
  • Bekvämt, tidsbesparande självförslutningssystem
  • Starkt, riv- och rivbeständigt pappersmaterial av medicinsk kvalitet
  • Goda barriäregenskaper förhindrar mikrobiell penetration
  • Underförpackade i förseglade märkta polypåsar med tillverkningslotnummer
  • Tillverkningsdatum på etiketten för fullständig spårbarhet
Specifikationer
Basvikt 60 gsm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutningstyp Självförsegling
Färg Klar, vit
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ång- eller EtO-sterilisering
Material Medicinsk betygspapper
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
nr per ärende 500/Cs.
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 135 °C
Längd (engelska) 22 tum
Bredd (engelska) 18 tum
Produkttyp Steriliseringspåse
Längd (metrisk) 560 mm
Bredd (metrisk) 460 mm