Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självförslutande steriliseringspåse, papper/klar film av medicinsk kvalitet, med ångindikator
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (metrisk):
474 mm
510 mm
560 mm
Bredd (metrisk):
320 mm
380 mm
460 mm
Description
- Skalar öppna rent
- Triple Weld Factory tätningar
- Bekvämt, tidsbesparande självförslutningssystem
- Starkt, riv- och rivbeständigt pappersmaterial av medicinsk kvalitet
- Goda barriäregenskaper förhindrar mikrobiell penetration
- Underförpackade i förseglade märkta polypåsar med tillverkningslotnummer
- Tillverkningsdatum på etiketten för fullständig spårbarhet
Specifications
Specifications
| Basvikt | 60 gsm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | CoC |
| Förslutningstyp | Självförsegling |
| Färg | Klar, vit |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ång- eller EtO-sterilisering |
| Material | Medicinsk betygspapper |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Show More |