Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självförslutande steriliseringspåse, medicinskt papper/film, med ångindikator
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17971332 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 14 tum.
12 x 18 tum.
3,5 x 5,5 tum.
3,5 x 9 tum.
5,5 x 10,5 tum.
7,5 x 13 tum.
8 x 16 tum.
Kapacitet (engelska):
12,6 oz.
23,6 oz.
43,3 oz.
43,6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Filmbeskrivning:
Blått
Klart
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kapacitet (engelska) Filmbeskrivning
17971332 3,5 x 5,5 tum. 12,6 oz. Klart
17961332 3,5 x 9 tum. 23,6 oz. Klart
17991332 5,5 x 10,5 tum. 43,6 oz. Klart
17981332 7,5 x 13 tum. 73 oz. Klart
17901342 8 x 16 tum. 96 oz. Klart
17921342 10 x 14 tum. 105 oz. Klart
17991342 12 x 18 tum. 162 oz. Klart
17911342 3,5 x 5,5 tum. 12,6 oz. Blått
17951342 3,5 x 9 tum. 23,6 oz. Blått
17941342 5,5 x 10,5 tum. 43,3 oz. Blått
17931342 7,5 x 13 tum. 73 oz. Blått
17971342 8 x 16 tum. 96 oz. Blått
17961342 10 x 14 tum. 105 oz. Blått
17981342 12 x 18 tum. 162 oz. Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17971332 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer PPSS035X055CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 SEK
    1646.00 SEK / Paket med 1000
    Save 464.00 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självförslutande ångsteriliseringspåsar är designade för autoklavcykler
  • Skalar öppna rent
  • Triple Weld Factory tätningar
  • Bekvämt, tidsbesparande självförslutningssystem
  • Starkt, riv- och rivbeständigt pappersmaterial av medicinsk kvalitet
  • Goda barriäregenskaper förhindrar mikrobiell penetration
  • Skalar öppna rent
  • Underförpackade i förseglade märkta polypåsar med tillverkningslotnummer
  • Tillverkningsdatum på etiketten för fullständig spårbarhet
Specifikationer
Basvikt 60 gsm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutningstyp Självhäftande
Färg Klar, vit
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutiska delar
Material Medicinsk betyg Kraft Papper (blekt)
Sterilitet Icke-steril
Filmbeskrivning Klart
nr per ärende 1000/Cs.
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 135 °C
Tjocklek (engelska) 60 gsm
Mått (L x B) 3,5 x 5,5 tum.
Längd (engelska) 3,5 tum
Bredd (engelska) 5,5 tum
Produkttyp Självförslutande steriliseringspåse
Kapacitet (engelska) 12,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 0.37 L
Längd (metrisk) 9 cm
Bredd (metrisk) 14 cm
Tjocklek (metrisk) 47 till 57 μm