Läs mer
Keystone Cleanroom Products Självförslutande steriliseringspåse, medicinskt papper/film, med ångindikator
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
10 x 14 tum.
12 x 18 tum.
3,5 x 5,5 tum.
3,5 x 9 tum.
5,5 x 10,5 tum.
7,5 x 13 tum.
8 x 16 tum.
Kapacitet (engelska):
12,6 oz.
23,6 oz.
43,3 oz.
43,6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Filmbeskrivning:
Blått
Klart
Description
- Skalar öppna rent
- Triple Weld Factory tätningar
- Bekvämt, tidsbesparande självförslutningssystem
- Starkt, riv- och rivbeständigt pappersmaterial av medicinsk kvalitet
- Goda barriäregenskaper förhindrar mikrobiell penetration
- Skalar öppna rent
- Underförpackade i förseglade märkta polypåsar med tillverkningslotnummer
- Tillverkningsdatum på etiketten för fullständig spårbarhet
Specifications
Specifications
| Basvikt | 60 gsm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 12,6 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0.37 L |
| Certifikat och efterlevnad | CoC |
| Förslutningstyp | Självhäftande |
| Färg | Klar, vit |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutiska delar |
| Show More |